Wichtige Dokumente
APO414284332
Apollo Scientific Ltd
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR307196-1G
€ 238,00
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR307196-1G
€ 238,00
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1-bromo-2-cyclopropylbenzene
Inchi Code
1S/C9H9Br/c10-9-4-2-1-3-8(9)7-5-6-7/h1-4,7H,5-6H2
InChIKey
DTUGHJZKCKSVEO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Flash Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-2-cyclopropylbenzene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)