Merck
APO414282222
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline
Größe auswählen
1 G
€ 60,90
5 G
€ 90,60
25 G
€ 290,80
Lieferanten-SKU: PC500187-1G
€ 60,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 60,90
5 G
€ 90,60
25 G
€ 290,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.01
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC500187-1G
€ 60,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-4-fluoro-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrFN2O2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H,9H2
InChIKey
CRBGRCCXVAWOCO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-fluoro-2-nitroaniline
Synonym
2-Amino-4-bromo-5-fluoronitrobenzene
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-fluoro-2-nitroaniline
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)