Merck
APO414282209
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 279,80
Lieferanten-SKU: OR400042-250MG
€ 279,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 279,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.94
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR400042-250MG
€ 279,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-bromo-5-iodophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrIO2/c9-7-2-1-6(10)3-5(7)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChIKey
WHMODYPOLXKNLQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-iodophenylacetic-acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-iodophenylacetic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)