Merck
APO414280552
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
€ 60,90
1 G
€ 63,10
Lieferanten-SKU: PC200393-250MG
€ 60,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 60,90
1 G
€ 63,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC200393-250MG
€ 60,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10FN3O2/c1-14-4-13-9-6(14)3-5(10(15)16-2)8(12)7(9)11/h3-4H,12H2,1-2H3
InChIKey
LDEVURKKVDBRLD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-amino-4-fluoro-1-methyl-1h-13-benzodiazole-6-carboxylate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-amino-4-fluoro-1-methyl-1h-13-benzodiazole-6-carboxylate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)