Wichtige Dokumente
APO414280237
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 3-bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR110101-1G
€ 359,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR110101-1G
€ 359,00
Iupac Name
ethyl 3-bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8BrClN2O2/c1-2-16-10(15)8-9(11)14-4-3-6(12)5-7(14)13-8/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
GPDOZOPNXBHFRD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-bromo-7-chloroimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)