Wichtige Dokumente
APO414280080
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR110865-1G
€ 376,60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR110865-1G
€ 376,60
Iupac Name
ethyl 3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)6-3-4-8-7(5-6)9(11)13-12-8/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
NSYRMKZCMBQKAQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-bromo-1h-indazole-5-carboxylate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)