Wichtige Dokumente
APO414279933
Apollo Scientific Ltd
(5-Methoxy-1-methyl-1H-indol-3-yl)methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR110460-1G
€ 476,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR110460-1G
€ 476,70
Iupac Name
(5-methoxy-1-methyl-1H-indol-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-12-6-8(7-13)10-5-9(14-2)3-4-11(10)12/h3-6,13H,7H2,1-2H3
InChIKey
SFQDLZHDCWLFEF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methoxy-1-methyl-1h-indol-3-ylmethanol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)