Merck
APO414278750
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-(methylamino)nicotinonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.05
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-bromo-2-(methylamino)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-10-7-5(3-9)2-6(8)4-11-7/h2,4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
VROAGYOFFQMNNV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-methylaminonicotinonitrile
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-methylaminonicotinonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)