Merck
APO414278289
Apollo Scientific Ltd
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Größe auswählen
250 MG
€ 60,90
Lieferanten-SKU: OR110402-250MG
€ 60,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 60,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.03
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR110402-250MG
€ 60,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
203-204
Iupac Name
methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Inchi Code
1S/C7H6INO3/c1-12-7(11)4-2-5(8)6(10)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
LHGAGXUKDZFFSF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-6-hydroxy-5-iodonicotinate
Boiling point
203-204
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-6-hydroxy-5-iodonicotinate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)