Merck
AOBH99C15484
AOBChem
2-bromo-1-ethyl-4-nitrobenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-bromo-1-ethyl-4-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-2-6-3-4-7(10(11)12)5-8(6)9/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
VLKVKCJZMXUFSL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-1-ethyl-4-nitrobenzene-161033.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/161033.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)