Merck
AOBH9910898A
AOBChem
2-bromo-6-(dimethoxymethyl)pyridine
Größe auswählen
250 MG
€ 262,08
500 MG
€ 349,04
1 G
€ 465,39
5 G
€ 1.510,10
10 G
€ 2.524,20
Lieferanten-SKU: 99314-250MG
€ 262,08
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 262,08
500 MG
€ 349,04
1 G
€ 465,39
5 G
€ 1.510,10
10 G
€ 2.524,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 99314-250MG
€ 262,08
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-6-(dimethoxymethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-11-8(12-2)6-4-3-5-7(9)10-6/h3-5,8H,1-2H3
InChIKey
SZLQAUWIUGRPND-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-6-dimethoxymethyl-pyridine-99314.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/99314.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)