Merck
AOBH99107EFC
AOBChem
2,5-dimethoxy-4-(methylthio)benzaldehyde
Größe auswählen
250 MG
€ 132,26
500 MG
€ 164,10
1 G
€ 205,75
5 G
€ 584,19
10 G
€ 950,39
Lieferanten-SKU: 96220-250MG
€ 132,26
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 132,26
500 MG
€ 164,10
1 G
€ 205,75
5 G
€ 584,19
10 G
€ 950,39
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 96220-250MG
€ 132,26
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5-dimethoxy-4-(methylsulfanyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O3S/c1-12-8-5-10(14-3)9(13-2)4-7(8)6-11/h4-6H,1-3H3
InChIKey
IRQXDQKWXGOSEM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-dimethoxy-4-methylthio-benzaldehyde-96220.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/96220.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)