Wichtige Dokumente
AOBH99106D54
AOBChem
3-bromo-2-methylbenzoyl chloride
About This Item
Iupac Name
3-bromo-2-methylbenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6BrClO/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChIKey
JUNGKBUTMUFRGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)