Merck
AOBH99103B96
AOBChem
4,6-Dibromo-3-chloro-2-fluoroaniline
Größe auswählen
500 MG
€ 164,10
1 G
€ 205,75
5 G
€ 584,19
10 G
€ 950,39
25 G
€ 1.810,17
Lieferanten-SKU: 75944-500MG
€ 164,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 164,10
1 G
€ 205,75
5 G
€ 584,19
10 G
€ 950,39
25 G
€ 1.810,17
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 75944-500MG
€ 164,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4,6-dibromo-3-chloro-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H3Br2ClFN/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H,11H2
InChIKey
LPPPMIYFBYJDRL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-6-dibromo-3-chloro-2-fluoroaniline-75944.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/75944.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)