Wichtige Dokumente
AOBH99102513
AOBChem
2-Chloro-6-ethoxybenzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 63224-250MG
€ 355,16
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 63224-250MG
€ 355,16
Iupac Name
2-chloro-6-ethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9ClO3/c1-2-13-7-5-3-4-6(10)8(7)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
NQYCWKVXKAVSAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/63224.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)