Merck
AOBH990FF689
AOBChem
4,5-Dichloro-2-(2-methoxyethoxy)phenylboronic acid
Größe auswählen
500 MG
€ 197,17
1 G
€ 251,06
Lieferanten-SKU: 39797-500MG
€ 197,17
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 197,17
1 G
€ 251,06
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.9
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 39797-500MG
€ 197,17
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4,5-dichloro-2-(2-methoxyethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BCl2O4/c1-15-2-3-16-9-5-8(12)7(11)4-6(9)10(13)14/h4-5,13-14H,2-3H2,1H3
InChIKey
VPTJSQLBVWGXSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/4-5-dichloro-2-2-methoxyethoxy-phenylboronic-acid-39797.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)