Merck
AOBH98B85056
AOBChem
4-bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.99
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H2BrF3O/c8-4-1-5(9)3(2-12)6(10)7(4)11/h1-2H
InChIKey
LYPYTFIWASJIRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-3-6-trifluorobenzaldehyde-31500.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31500.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)