Merck
AOBH980A84B3
AOBChem
1-(5-bromo-2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
Größe auswählen
250 MG
€ 215,54
500 MG
€ 282,90
1 G
€ 372,31
5 G
€ 1.176,97
10 G
€ 1.958,36
25 G
€ 3.790,59
Lieferanten-SKU: 26407-250MG
€ 215,54
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 215,54
500 MG
€ 282,90
1 G
€ 372,31
5 G
€ 1.176,97
10 G
€ 1.958,36
25 G
€ 3.790,59
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 26407-250MG
€ 215,54
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(5-bromo-2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-5(12)6-3-7(10)9(13-2)4-8(6)11/h3-4H,1-2H3
InChIKey
CIBWOSFBSHBJRB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-5-bromo-2-fluoro-4-methoxyphenyl-ethanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26407.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)