Wichtige Dokumente
AOBH97EBA695
AOBChem
Ethyl 6-(dimethylamino)nicotinate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 38431-250MG
€ 153,08
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 38431-250MG
€ 153,08
Iupac Name
ethyl 6-(dimethylamino)nicotinate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-4-14-10(13)8-5-6-9(11-7-8)12(2)3/h5-7H,4H2,1-3H3
InChIKey
RSMUJSRGEWAEHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38431.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)