Merck
AOBH961DC220
AOBChem
2-bromo-3-ethoxy-6-fluorobenzoic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 338,02
500 MG
€ 456,82
1 G
€ 616,04
5 G
€ 2.048,99
10 G
€ 3.440,31
Lieferanten-SKU: 48577-250MG
€ 338,02
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 338,02
500 MG
€ 456,82
1 G
€ 616,04
5 G
€ 2.048,99
10 G
€ 3.440,31
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 48577-250MG
€ 338,02
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-3-ethoxy-6-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8BrFO3/c1-2-14-6-4-3-5(11)7(8(6)10)9(12)13/h3-4H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
AAISAYCVXYBMLB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-3-ethoxy-6-fluorobenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48577.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)