Merck
AOBH961DC1D3
AOBChem
(3,5-dibromo-2,6-difluorophenyl)boronic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 176,35
500 MG
€ 226,57
1 G
€ 292,70
5 G
€ 892,83
10 G
€ 1.475,81
Lieferanten-SKU: 48005-250MG
€ 176,35
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 176,35
500 MG
€ 226,57
1 G
€ 292,70
5 G
€ 892,83
10 G
€ 1.475,81
About This Item
Molekulargewicht:
315.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 48005-250MG
€ 176,35
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3,5-dibromo-2,6-difluorophenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H3BBr2F2O2/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,12-13H
InChIKey
AMXHPSOKCSBKQW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dibromo-2-6-difluorophenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48005.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)