Merck
AOBH961DC0F2
AOBChem
3-Bromo-2,5-dimethylbenzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.07
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-bromo-2,5-dimethylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-3-8(5-11)7(2)9(10)4-6/h3-5H,1-2H3
InChIKey
HCIMLDNNWNXIGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-5-dimethylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38701.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)