Merck
AOBH961DC0EA
AOBChem
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.44
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-bromo-3-chloro-6-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO/c7-5-3(8)1-2-4(9)6(5)10/h1-2,10H
InChIKey
IIUGMPIVXXGABN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-3-chloro-6-fluorophenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38669.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)