Merck
AOBH961DC086
AOBChem
2-Fluoro-4-methoxy-3-(methylthio)benzaldehyde
Größe auswählen
250 MG
€ 409,05
500 MG
€ 558,47
1 G
€ 758,11
5 G
€ 2.554,82
Lieferanten-SKU: 38012-250MG
€ 409,05
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 409,05
500 MG
€ 558,47
1 G
€ 758,11
5 G
€ 2.554,82
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 38012-250MG
€ 409,05
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-4-methoxy-3-(methylsulfanyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9FO2S/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
KYUKPVCOPGUDBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-4-methoxy-3-methylthio-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38012.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)