Merck
AOBH961DC03B
AOBChem
4-Bromo-2-chloro-5-methoxyphenol
Größe auswählen
250 MG
€ 213,09
500 MG
€ 279,23
1 G
€ 366,19
5 G
€ 1.156,15
10 G
€ 1.922,84
25 G
€ 3.720,78
Lieferanten-SKU: 37603-250MG
€ 213,09
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 213,09
500 MG
€ 279,23
1 G
€ 366,19
5 G
€ 1.156,15
10 G
€ 1.922,84
25 G
€ 3.720,78
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.48
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 37603-250MG
€ 213,09
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-5-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrClO2/c1-11-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8/h2-3,10H,1H3
InChIKey
OCBTVVTVZLPKBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-chloro-5-methoxyphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37603.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)