Merck
AOBH961DBFB3
AOBChem
4-chloro-2-fluoro-6-iodophenol
Größe auswählen
500 MG
€ 198,40
1 G
€ 253,51
5 G
€ 754,43
10 G
€ 1.239,43
Lieferanten-SKU: 30458-500MG
€ 198,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 198,40
1 G
€ 253,51
5 G
€ 754,43
10 G
€ 1.239,43
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.44
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 30458-500MG
€ 198,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-6-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H3ClFIO/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
InChIKey
SJSWZIGQCMAPBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-2-fluoro-6-iodophenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30458.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)