Wichtige Dokumente
AOBH945511C9
AOBChem
1-Bromo-3-(4-methoxybenzyl)benzene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 46963-250MG
€ 398,03
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 46963-250MG
€ 398,03
Iupac Name
1-bromo-3-(4-methoxybenzyl)benzene
Inchi Code
1S/C14H13BrO/c1-16-14-7-5-11(6-8-14)9-12-3-2-4-13(15)10-12/h2-8,10H,9H2,1H3
InChIKey
KKPSLFBGGFDGRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46963.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)