Wichtige Dokumente
AOBH9455111B
AOBChem
Methyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-methyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8O2S/c1-5-3-6(10-4-5)7(8)9-2/h3-4H,1-2H3
InChIKey
YUJMWNYIBNSQPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45949.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)