Merck
AOBH94550FE3
AOBChem
1,5-Dibromo-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Größe auswählen
250 MG
€ 508,26
500 MG
€ 700,54
1 G
€ 956,52
5 G
€ 3.263,95
10 G
€ 5.506,46
Lieferanten-SKU: 37338-250MG
€ 508,26
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 508,26
500 MG
€ 700,54
1 G
€ 956,52
5 G
€ 3.263,95
10 G
€ 5.506,46
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.9
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 37338-250MG
€ 508,26
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1,5-dibromo-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H3Br2F3O/c8-3-1-4(9)6(5(10)2-3)13-7(11)12/h1-2,7H
InChIKey
AHDZUMQSFPIZLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-5-dibromo-2-difluoromethoxy-3-fluorobenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37338.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)