Wichtige Dokumente
AOBH94550F79
AOBChem
5-Phenoxynicotinic acid methyl ester
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 32262-250MG
€ 366,19
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 32262-250MG
€ 366,19
Iupac Name
methyl 5-phenoxynicotinate
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c1-16-13(15)10-7-12(9-14-8-10)17-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
InChIKey
HYGYYOAEKJNITG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32262.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)