Wichtige Dokumente
AOBH94550E42
AOBChem
Isopropyl 5-bromo-2-fluoro-3-methylbenzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 38672-250MG
€ 248,61
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 38672-250MG
€ 248,61
Iupac Name
isopropyl 5-bromo-2-fluoro-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H12BrFO2/c1-6(2)15-11(14)9-5-8(12)4-7(3)10(9)13/h4-6H,1-3H3
InChIKey
FXNXZNWKQXSOGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38672.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)