Wichtige Dokumente
AOBH7BADE7B6
AOBChem
4-Bromo-3-chloro-N-cyclopropyl-2-fluorobenzamide
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-N-cyclopropyl-2-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C10H8BrClFNO/c11-7-4-3-6(9(13)8(7)12)10(15)14-5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H,14,15)
InChIKey
HGNBGPZHOQQZEK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-3-chloro-n-cyclopropyl-2-fluorobenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37372.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)