Merck
AOBH7BADE6A8
AOBChem
(4-Butoxy-2,6-dimethylphenyl)boronic acid
About This Item
Molekulargewicht:
222.09
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(4-butoxy-2,6-dimethylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C12H19BO3/c1-4-5-6-16-11-7-9(2)12(13(14)15)10(3)8-11/h7-8,14-15H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
RYLLLBWKOCYUMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-butoxy-2-6-dimethylphenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37683.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)