Merck
AOBH7BADE182
AOBChem
3-Bromo-2-(methylthio)quinoline
Größe auswählen
250 MG
€ 172,68
500 MG
€ 221,67
1 G
€ 286,58
5 G
€ 869,56
Lieferanten-SKU: 37161-250MG
€ 172,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 172,68
500 MG
€ 221,67
1 G
€ 286,58
5 G
€ 869,56
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 37161-250MG
€ 172,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-2-(methylthio)quinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNS/c1-13-10-8(11)6-7-4-2-3-5-9(7)12-10/h2-6H,1H3
InChIKey
WEBZVLGAGARWEH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-methylthio-quinoline.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37161.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)