Wichtige Dokumente
AOBH7BADDCB0
AOBChem
Ethyl 4-(methoxymethyl)benzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 36258-250MG
€ 361,29
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 36258-250MG
€ 361,29
Iupac Name
ethyl 4-(methoxymethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-3-14-11(12)10-6-4-9(5-7-10)8-13-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChIKey
ISFYQBDQIBUSQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36258.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)