Wichtige Dokumente
AOBH7BADDC72
AOBChem
4-Formyl-3-isopropylbenzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 14106-250MG
€ 334,34
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 14106-250MG
€ 334,34
Iupac Name
4-formyl-3-isopropylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-7(2)10-5-8(11(13)14)3-4-9(10)6-12/h3-7H,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
VOBFFFDYZZEBCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/14106.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)