Merck
AOBH7BADDB02
AOBChem
4-Bromo-1-methoxy-2-(methoxymethyl)benzene
Größe auswählen
500 MG
€ 140,83
1 G
€ 172,68
5 G
€ 465,39
Lieferanten-SKU: 31998-500MG
€ 140,83
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 140,83
1 G
€ 172,68
5 G
€ 465,39
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 31998-500MG
€ 140,83
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-1-methoxy-2-(methoxymethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO2/c1-11-6-7-5-8(10)3-4-9(7)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChIKey
FPISKQGSSFNTNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-1-methoxy-2-methoxymethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31998.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)