Merck
AOBH7BADDA60
AOBChem
3,6-Difluoro-2-(methylthio)phenol
Größe auswählen
250 MG
€ 208,19
500 MG
€ 273,11
1 G
€ 357,61
5 G
€ 1.126,76
Lieferanten-SKU: 37168-250MG
€ 208,19
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 208,19
500 MG
€ 273,11
1 G
€ 357,61
5 G
€ 1.126,76
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 37168-250MG
€ 208,19
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3,6-difluoro-2-(methylthio)phenol
Inchi Code
1S/C7H6F2OS/c1-11-7-5(9)3-2-4(8)6(7)10/h2-3,10H,1H3
InChIKey
IHXLAHBDLASRJB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-6-difluoro-2-methylthio-phenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37168.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)