Merck
AOBH3CD9F433
AOBChem
5-(2-fluoro-3-methylphenyl)oxazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-(2-fluoro-3-methylphenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C10H8FNO/c1-7-3-2-4-8(10(7)11)9-5-12-6-13-9/h2-6H,1H3
InChIKey
RWDPGFMMYBULSN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-2-fluoro-3-methylphenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35975.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)