Wichtige Dokumente
AOBH3CD9F30F
AOBChem
Ethyl 3-bromo-4-chloro-5-methylbenzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 35884-250MG
€ 265,76
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 35884-250MG
€ 265,76
Iupac Name
ethyl 3-bromo-4-chloro-5-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H10BrClO2/c1-3-14-10(13)7-4-6(2)9(12)8(11)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
RRUYKCHAMRMOBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35884.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)