Merck
AOBH3CD9F16D
AOBChem
3-Bromo-2-chloro-5-methylphenol
Größe auswählen
250 MG
€ 496,01
500 MG
€ 683,40
1 G
€ 933,25
Lieferanten-SKU: 35444-250MG
€ 496,01
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 496,01
500 MG
€ 683,40
1 G
€ 933,25
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.48
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 35444-250MG
€ 496,01
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-5-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrClO/c1-4-2-5(8)7(9)6(10)3-4/h2-3,10H,1H3
InChIKey
ZDCVJVKRKVDUOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-chloro-5-methylphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35444.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)