Wichtige Dokumente
AOBH3CD9F15E
AOBChem
Methyl 2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 13054-250MG
€ 484,99
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 13054-250MG
€ 484,99
Iupac Name
methyl 2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C9H7ClF2O3/c1-14-8(13)6-3-2-5(4-7(6)10)15-9(11)12/h2-4,9H,1H3
InChIKey
QYSNAIFWZHLBMU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/13054.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)