Wichtige Dokumente
AOBH3CD9F11C
AOBChem
Benzyl 3-bromo-4-chloro-5-methylbenzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 35886-250MG
€ 400,48
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 35886-250MG
€ 400,48
Iupac Name
benzyl 3-bromo-4-chloro-5-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C15H12BrClO2/c1-10-7-12(8-13(16)14(10)17)15(18)19-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
InChIKey
CVJBYGXHLUGLHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35886.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)