Merck
AOBH303767C5
AOBChem
2,3-Dibromo-6-fluorobenzyl alcohol
Größe auswählen
250 MG
€ 378,44
500 MG
€ 514,38
1 G
€ 696,87
Lieferanten-SKU: 35399-250MG
€ 378,44
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 378,44
500 MG
€ 514,38
1 G
€ 696,87
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.92
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 35399-250MG
€ 378,44
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2,3-dibromo-6-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5Br2FO/c8-5-1-2-6(10)4(3-11)7(5)9/h1-2,11H,3H2
InChIKey
LEWOZJXFWAMFSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-dibromo-6-fluorobenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35399.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)