Merck
AOBH30376603
AOBChem
4-[(Methoxyamino)methyl]phenylboronic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 306,17
500 MG
€ 412,73
1 G
€ 553,57
5 G
€ 1.824,86
Lieferanten-SKU: 34847-250MG
€ 306,17
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 306,17
500 MG
€ 412,73
1 G
€ 553,57
5 G
€ 1.824,86
About This Item
Molekulargewicht:
181
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 34847-250MG
€ 306,17
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-((methoxyamino)methyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H12BNO3/c1-13-10-6-7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5,10-12H,6H2,1H3
InChIKey
AVDAPFJMZZGPES-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-methoxyamino-methyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34847.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)