Merck
AOBH11E4FDDA
AOBChem
2-Fluoro-3-bromo-5-carboxyphenylboronic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 133,49
500 MG
€ 165,33
1 G
€ 206,97
5 G
€ 589,09
10 G
€ 958,97
25 G
€ 1.826,09
Lieferanten-SKU: 34294-250MG
€ 133,49
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 133,49
500 MG
€ 165,33
1 G
€ 206,97
5 G
€ 589,09
10 G
€ 958,97
25 G
€ 1.826,09
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.83
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 34294-250MG
€ 133,49
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-5-(dihydroxyboryl)-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BBrFO4/c9-5-2-3(7(11)12)1-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,13-14H,(H,11,12)
InChIKey
CTJDZRABMGZXBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-bromo-5-carboxyphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34294.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)