Wichtige Dokumente
AOBH11E4FD33
AOBChem
1-Bromo-2-fluoro-4-(methoxymethoxy)benzene
About This Item
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrFO2/c1-11-5-12-6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
NFLJDMCLZGFGJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20406.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)