Merck
AOBH042EEAC7
AOBChem
Ethyl 3-chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Größe auswählen
250 MG
€ 145,73
500 MG
€ 182,48
1 G
€ 231,47
5 G
€ 674,82
10 G
€ 1.104,71
Lieferanten-SKU: 34246-250MG
€ 145,73
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 145,73
500 MG
€ 182,48
1 G
€ 231,47
5 G
€ 674,82
10 G
€ 1.104,71
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.61
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 34246-250MG
€ 145,73
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H7ClF4O2/c1-2-17-9(16)6-3-5(10(13,14)15)4-7(11)8(6)12/h3-4H,2H2,1H3
InChIKey
ZKJDODRSQKYJLY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34246.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)