Wichtige Dokumente
AOBH03C54D24
AOBChem
1-Chloro-4-isopropyl-3-nitrobenzene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 29332-250MG
€ 263,31
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 29332-250MG
€ 263,31
Iupac Name
4-chloro-1-isopropyl-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-6(2)8-4-3-7(10)5-9(8)11(12)13/h3-6H,1-2H3
InChIKey
AOTRFBGCYAXAPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29332.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)