Merck
AOBH03B6AB65
AOBChem
Methyl 4-chloro-2-fluoro-3-(methylthio)benzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.68
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 4-chloro-2-fluoro-3-(methylthio)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8ClFO2S/c1-13-9(12)5-3-4-6(10)8(14-2)7(5)11/h3-4H,1-2H3
InChIKey
DOGJPYWMJUMODC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-chloro-2-fluoro-3-methylthio-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33817.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)